Tisk…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502653-10G PC502653-1G PC502653-5G PC502653-25G
APOSPC502653-10GEA 28800 CZK
APOSPC502653-10G APOSPC502653-1G APOSPC502653-5G APOSPC502653-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847795
CAS číslo: 284047-98-9