Tisk…
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 622 CZK
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637356
CAS číslo: 22227-63-0