Tisk…
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502651-1G PC502651-5G
APOSPC502651-1GEA 0 CZK
APOSPC502651-1G APOSPC502651-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264510
CAS číslo: 126541-81-9