Tisk…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502640-5G
APOSPC502640-5GEA 2070 CZK
APOSPC502640-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09881756
CAS číslo: 954815-11-3