2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502631-1G
PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA
2900
CZK
APOSPC502631-1G
APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₃IN MW: 297,016 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398159 CAS číslo: 868166-20-5 |