Tisk…
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 4770 CZK
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203770
CAS číslo: 378231-19-7