Tisk…
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 3540 CZK
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063904
CAS číslo: 143306-27-8