Tisk…
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502590-1G PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA 1990 CZK
APOSPC502590-1G APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203758
CAS číslo: 128272-26-4