Tisk…
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502587-1G PC502587-250MG
APOSPC502587-1GEA 15280 CZK
APOSPC502587-1G APOSPC502587-250MG
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399306
CAS číslo: 1261478-09-4