3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502585-1G
PC502585-250MG
PC502585-5G
APOSPC502585-1GEA
777
CZK
APOSPC502585-1G
APOSPC502585-250MG
APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃FIN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07782075 CAS číslo: 916792-62-6 |