Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 1660 CZK
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561152
CAS číslo: 2244080-89-3