2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502526-1G
PC502526-250MG
PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA
1660
CZK
APOSPC502526-1G
APOSPC502526-250MG
APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₂F₅NO MW: 223,1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22580791 CAS číslo: 1404194-78-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |