Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502518-1G PC502518-250MG PC502518-5G
APOSPC502518-1GEA 1660 CZK
APOSPC502518-1G APOSPC502518-250MG APOSPC502518-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561153
CAS číslo: 2244078-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III