2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502513-1G
PC502513-250MG
PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA
992
CZK
APOSPC502513-1G
APOSPC502513-250MG
APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28399110 CAS číslo: 1799439-11-4 |