Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502511-1G PC502511-250MG PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA 870 CZK
APOSPC502511-1G APOSPC502511-250MG APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561169
CAS číslo: 2244082-19-5
UN: 1760
ADR: 8,III