Tisk…
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-iodobenzene
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 2320 CZK
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878200
CAS číslo: 207989-04-6