Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502502-1G PC502502-250MG PC502502-5G
APOSPC502502-1GEA 12400 CZK
APOSPC502502-1G APOSPC502502-250MG APOSPC502502-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561167
CAS číslo: 2244079-72-7