3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502480-1G
PC502480-250MG
PC502480-5G
APOSPC502480-1GEA
1660
CZK
APOSPC502480-1G
APOSPC502480-250MG
APOSPC502480-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₄BrF₅O MW: 291.013 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31561161 CAS číslo: 2244076-54-6 UN: 3265 ADR: 8 III |