Tisk…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502477-1G PC502477-250MG PC502477-5G
APOSPC502477-1GEA 1660 CZK
APOSPC502477-1G APOSPC502477-250MG APOSPC502477-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561160
CAS číslo: 2244081-42-1