Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 10550 CZK
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,137 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30184382
CAS číslo: 2168352-66-5