Tisk…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502471-1G PC502471-250MG PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA 1660 CZK
APOSPC502471-1G APOSPC502471-250MG APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
MW: 242,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561159
CAS číslo: 2244085-97-8