Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 6220 CZK
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
MW: 258.996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22551456
CAS číslo: 1129541-09-8