1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502442-1G
PC502442-250MG
APOSPC502442-1GEA
2820
CZK
APOSPC502442-1G
APOSPC502442-250MG
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene
Vzorec:
C₆Br₃F₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192722 CAS číslo: 2368-49-2 |