Tisk…
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 17360 CZK
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23132693
CAS číslo: 1374772-55-0