Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502437-10G PC502437-1G PC502437-5G
APOSPC502437-10GEA 17260 CZK
APOSPC502437-10G APOSPC502437-1G APOSPC502437-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13623651
CAS číslo: 1096884-89-7