Tisk…
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502434-1G PC502434-25G PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA 1290 CZK
APOSPC502434-1G APOSPC502434-25G APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062425
CAS číslo: 886502-80-3