2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502428-1G
PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA
17760
CZK
APOSPC502428-1G
APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₃F₅O₃ MW: 242.1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31561151 CAS číslo: 1309597-49-6 |