3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502426-1G
PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA
31020
CZK
APOSPC502426-1G
APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Vzorec:
C₆H₄F₂IN MW: 255.004 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28789179 CAS číslo: 1582732-86-2 |