Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 16370 CZK
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29481964
CAS číslo: 1698500-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III