Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502421-1G PC502421-5G
APOSPC502421-1GEA 18620 CZK
APOSPC502421-1G APOSPC502421-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22627830
CAS číslo: 1269440-68-7