Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502419-10G PC502419-1G PC502419-5G
APOSPC502419-10GEA 20170 CZK
APOSPC502419-10G APOSPC502419-1G APOSPC502419-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25956267
CAS číslo: 118829-12-2