3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502416-1G
PC502416-250MG
PC502416-5G
APOSPC502416-1GEA
13390
CZK
APOSPC502416-1G
APOSPC502416-250MG
APOSPC502416-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₂BrF₃O MW: 238,989 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756731 CAS číslo: 1260903-08-9 |