Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 14060 CZK
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756730
CAS číslo: 1260825-79-3