Tisk…
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502404-1G PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA 6420 CZK
APOSPC502404-1G APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185554
CAS číslo: 205533-31-9