Tisk…
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502390-1G PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA 14850 CZK
APOSPC502390-1G APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆FNO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12173014
CAS číslo: 577-39-9