Tisk…
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502386-1G PC502386-250MG PC502386-5G
APOSPC502386-1GEA 14880 CZK
APOSPC502386-1G APOSPC502386-250MG APOSPC502386-5G
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11500619
CAS číslo: 195532-60-6