Tisk…
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 49930 CZK
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30830103
CAS číslo: 2090747-09-2