Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502351-1G PC502351-250MG PC502351-5G
APOSPC502351-1GEA 34720 CZK
APOSPC502351-1G APOSPC502351-250MG APOSPC502351-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756732
CAS číslo: 1260903-09-0