Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502350-1G PC502350-250MG
APOSPC502350-1GEA 14880 CZK
APOSPC502350-1G APOSPC502350-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HBrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756734
CAS číslo: 104222-41-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III