3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502348-1G
PC502348-5G
APOSPC502348-1GEA
7940
CZK
APOSPC502348-1G
APOSPC502348-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₃Br₂F₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30830102 CAS číslo: 2149598-68-3 |