3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502347-1G
PC502347-5G
APOSPC502347-1GEA
9260
CZK
APOSPC502347-1G
APOSPC502347-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇HBrF₃N MW: 235,989 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30830098 CAS číslo: 485318-78-3 |