3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502342-1G
PC502342-250MG
PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA
1410
CZK
APOSPC502342-1G
APOSPC502342-250MG
APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28739837 CAS číslo: 1807192-67-1 |