Tisk…
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 12530 CZK
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₇BrF₂O
MW: 249,052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11182355
CAS číslo: 23384-75-0