Tisk…
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 13490 CZK
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20723017
CAS číslo: 206546-19-2