Tisk…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502337-1G PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA 17360 CZK
APOSPC502337-1G APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286,003 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737947
CAS číslo: 1805591-69-8