Tisk…
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502336-1G PC502336-250MG PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 15940 CZK
APOSPC502336-1G APOSPC502336-250MG APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225,097 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580776
CAS číslo: 206546-18-1