Tisk…
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 1660 CZK
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₇BrF₂O
MW: 249,052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11182341
CAS číslo: 186036-04-4