Tisk…
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502333-1G PC502333-250MG PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA 16960 CZK
APOSPC502333-1G APOSPC502333-250MG APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580935
CAS číslo: 1417566-72-3