Tisk…
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 1660 CZK
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392394
CAS číslo: 104384-69-2