Tisk…
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502325-1G PC502325-250MG PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA 7940 CZK
APOSPC502325-1G APOSPC502325-250MG APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07847871
CAS číslo: 135206-83-6